Learn More
ACROBiosystems Human GAPDH / G3PDH Protein, His Tag

265.20€ - 1147.50€
Especificaciones
Número de acceso | AAH01601 |
---|---|
Peso molecular | 36.9 kDa |
Fuente | Human GAPDH, His Tag (GAH-H5145) is expressed from E.coli cells. It contains AA Gly 2 - Glu 335 (Accession # AAH01601). |
Inmunógeno | Gly 2 - Glu 335 |
Requisitos de almacenamiento | -20°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15826817
![]() |
ACROBiosystems
GAH-H5145-1MG |
1 mg |
1147.50€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15816817
![]() |
ACROBiosystems
GAH-H5145-100UG |
100 μg |
265.20€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) is also known as Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH, which is an enzyme that catalyzes the sixth step of glycolysis and thus serves to break down glucose for energy and carbon molecules. GAPDH has both glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase and nitrosylase activities, thereby playing a role in glycolysis and nuclear functions, respectively. GAPDH can participate in nuclear events including transcription, RNA transport, DNA replication and apoptosis. Also, GAPDH can modulate the organization and assembly of the cytoskeleton. Furthermore, GAPDH is a component of the GAIT (gamma interferon-activated inhibitor of translation) complex which mediates interferon-gamma-induced transcript-selective translation inhibition in inflammation processes.
This protein carries a polyhistidine tag at the N-terminus. The protein has a calculated MW of 36.9 kDa. The protein migrates as 37-38 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE).Especificaciones
AAH01601 | |
Human GAPDH, His Tag (GAH-H5145) is expressed from E.coli cells. It contains AA Gly 2 - Glu 335 (Accession # AAH01601). | |
-20°C | |
GAPDH | |
Human | |
50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH7.5 | |
E.coli | |
Other Recombinant Proteins |
36.9 kDa | |
Gly 2 - Glu 335 | |
GAPDH,GAPD,CDABP0047,OK/SW-cl0.12 | |
Unconjugated | |
His Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>95% as determined by SDS-PAGE |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.