Learn More
SCAT™ HPLC Supply and Waste Set, V2.0, Suitable for All HPLC Systems
The all-round carefree package suitable for all HPLC and UHPLC systems.
Marca:  SCAT™ 307447
622.95 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17865704
  • 845.00€ / 1 set
Productos de laboratorio de uso diario
Usar código promocional 24132 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Descripción
  • Protege el sistema de la contaminación
  • Mantiene estables las mezclas de disolventes
  • Materiales de alto rendimiento con excelente resistencia química
El juego de seguridad conecta los tubos de forma segura y bloquea los vapores peligrosos. Las válvulas de aire y los filtros de escape proporcionan una compensación de presión segura sin presión excesiva o insuficiente en frascos de disolvente y recipientes de residuos
Especificaciones
Especificaciones
Cualquier sistema de HPLC
4 x tapón de seguridad III, GL45, 4 x válvula de aire, 1 x tapón de seguridad, S60/61, conductivo electrostático, 1 x Filtro de escape M, V3.0, con protección contra salpicaduras e indicador de cambio, 1 x bidón de 5 litros, PE-HD-EL, 1 x Cable de puesta a tierra, 2 x pinza, 1,5 m, 4 x Frasco de laboratorio DURAN, GL45, 1000 mL, vidrio transparente y redondo, con tapón y anillo vertedor, 5 x Racor PFA con virola integrada, 2,3 mm DE, violeta, 5 conectores PFA con virola integrada, 1,6 mm DE, verde, 10 x Racor PFA con virola integrada, 3,2 mm DE, azul, 10 x tapón ciego PFA, 2 x conector, recto, 6 - 8 mm ID, 1 x conector, curvo, 5 - 11,5 mm ID, 1 x conector, acodado, 9,5 - 10 mm
Sistema de extracción y eliminación
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SCAT™ HPLC Supply and Waste Set, V2.0, Suitable for All HPLC Systems > HPLC System, Electrostatic Conductive