Learn More
SCAT™ HPLC Supply and Waste Set, V2.0, Suitable for All HPLC Systems
The all-round carefree package suitable for all HPLC and UHPLC systems.
836.00€ - 940.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16458190
|
SCAT™
307337 |
Juego de suministro y residuos de HPLC, V2.0, adecuado para todos los sistemas de HPLC |
836.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17865704
|
SCAT™
307447 |
845.00€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||||
18626478
|
SCAT™
307338 |
HPLC Supply and Disposal Set (12 Month), Non-Electrostatic Conductive |
836.00€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
18636478
|
SCAT™
307448 |
HPLC Supply and Disposal Set (12 Month), Electrostatic Conductive |
940.00€
1 hoja |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Protege el sistema de la contaminación
- Mantiene estables las mezclas de disolventes
- Materiales de alto rendimiento con excelente resistencia química
El juego de seguridad conecta los tubos de forma segura y bloquea los vapores peligrosos. Las válvulas de aire y los filtros de escape proporcionan una compensación de presión segura sin presión excesiva o insuficiente en frascos de disolvente y recipientes de residuos
Especificaciones
Cualquier sistema de HPLC |