Learn More
Buerkle™ Escuadra de fijación de la manguera con rosca exterior fuerte
En ángulo de 90°.
Marca:  Buerkle™ 8547-0034
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10521332
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.55€
    2.74€ / cada uno
    Ahorro 0.81€
    22% Descuento
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Fabricados con polipropileno
  • Fijo
  • Rosca externa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Productos alimenticios de la UE
Esterilizables en autoclave
Válvula esférica
3/4 pulg
Pliegue de tubo
Boquilla de 12 mm
Polipropileno
20/escala
7,5 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Buerkle™ Escuadra de fijación de la manguera con rosca exterior fuerte > Tamaño de rosca: 3/4 pulg