Learn More
Buerkle™ Escuadra de fijación de la manguera con rosca exterior fuerte
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Boquilla de 12 mm
Boquilla de 25 mm
Boquilla: 20 mm
Boquilla: 22 mm
Tamaño de rosca:
1 in
1,9 cm (1 x 2 pulg)
1/2 pulg
3/4 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricados con polipropileno
- Fijo
- Rosca externa
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE |
| Diámetro (métrico) | Boquilla de 12 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Válvula esférica |
| Cantidad de embalaje | 20/escala |
| Tamaño de rosca | 1/2 pulg |
| Anchura (métrico) | 12 mm |
| Tipo de producto | Pliegue de tubo |