Learn More
Buerkle™ Escuadra de fijación de la manguera con rosca exterior fuerte
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Boquilla de 12 mm
Boquilla de 25 mm
Boquilla: 20 mm
Boquilla: 22 mm
Tamaño de rosca:
1 in
1,9 cm (1 x 2 pulg)
1/2 pulg
3/4 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Fabricados con polipropileno
- Fijo
- Rosca externa
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | EU Foodstuffs |
| Diámetro (métrico) | Boquilla de 25 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Ball Valve |
| Tamaño de rosca | 1 in |
| Anchura (métrico) | 19.5 mm |
| Tipo de producto | Tube Bend |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction