Learn More
Sperian™ Orejeras con bloqueo de ruido Honeywell™ Viking
Las orejeras con bloqueo de ruido Honeywell™ Viking cuentan con una banda de sujeción de varias posiciones para colocarla sobre la cabeza, detrás de la cabeza o debajo de la barbilla. La correa elástica para la cabeza adjunta permite un mejor posicionamiento detrás de la cabeza o debajo de la barbilla. Adecuado para entornos eléctricos.
65.35€ - 357.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | PPE CAT II, ISO 9001/2000, 29 CRF 1910.95, 2003/10/EC, 89/686/EEC |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Orejeras con bloqueo de ruido |
Tipo de producto | Protección auditiva |
Dieléctrico/a/s | Sí |
Modelo | Varias posiciones |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12685033
|
Sperian™
1011170 |
Negro, plata | ||||||||
12635583
|
Sperian™
3302152 |
Negro, rojo |
357.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Alternativa a las orejeras montadas en gorras: utilícelas con cascos, protectores faciales, respiradores y otros EPI
- La tecnología patentada Air Flow Control™ ofrece una atenuación óptima en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño o el peso del auricular
- La banda de sujeción con ventilación interna minimiza la presión sobre la cabeza, respira mejor en climas cálidos/húmedos (solo V2 y V3)
- La banda de sujeción exterior que no se deforma resiste el uso intensivo en los lugares de trabajo más complicados
- Las almohadillas con ajuste a presión hacen que sea rápido y fácil cambiarlas.
Especificaciones
PPE CAT II, ISO 9001/2000, 29 CRF 1910.95, 2003/10/EC, 89/686/EEC | |
Protección auditiva | |
Varias posiciones |
Orejeras con bloqueo de ruido | |
Sí |