Learn More
Sperian™ Orejeras con bloqueo de ruido Honeywell™ Viking
Descripción
- Alternativa a las orejeras montadas en gorras: utilícelas con cascos, protectores faciales, respiradores y otros EPI
- La tecnología patentada Air Flow Control™ ofrece una atenuación óptima en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño o el peso del auricular
- La banda de sujeción con ventilación interna minimiza la presión sobre la cabeza, respira mejor en climas cálidos/húmedos (solo V2 y V3)
- La banda de sujeción exterior que no se deforma resiste el uso intensivo en los lugares de trabajo más complicados
- Las almohadillas con ajuste a presión hacen que sea rápido y fácil cambiarlas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, rojo |
| Certificaciones/conformidad | PPE CAT II, ISO 9001/2000, 29 CRF 1910.95, 2003/10/EC, 89/686/EEC |
| Para utilizar con (aplicación) | Orejeras con bloqueo de ruido |
| Tipo de producto | Protección auditiva |
| Dieléctrico/a/s | Sí |
| Modelo | Varias posiciones |