Learn More
Sperian™ Orejeras con bloqueo de ruido Honeywell™ Viking
Código de producto. 12685033
Change view
Click to view available options
Color:
Negro, plata
Negro, rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
Código de producto. Color unitSize
12685033 Negro, plata cada uno
12635583 Negro, rojo paquete de 20
2 options
Código de producto. 12685033
Marca: Sperian™ 1011170
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las orejeras con bloqueo de ruido Honeywell™ Viking cuentan con una banda de sujeción de varias posiciones para colocarla sobre la cabeza, detrás de la cabeza o debajo de la barbilla. La correa elástica para la cabeza adjunta permite un mejor posicionamiento detrás de la cabeza o debajo de la barbilla. Adecuado para entornos eléctricos.
  • Alternativa a las orejeras montadas en gorras: utilícelas con cascos, protectores faciales, respiradores y otros EPI
  • La tecnología patentada Air Flow Control™ ofrece una atenuación óptima en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño o el peso del auricular
  • La banda de sujeción con ventilación interna minimiza la presión sobre la cabeza, respira mejor en climas cálidos/húmedos (solo V2 y V3)
  • La banda de sujeción exterior que no se deforma resiste el uso intensivo en los lugares de trabajo más complicados
  • Las almohadillas con ajuste a presión hacen que sea rápido y fácil cambiarlas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, plata
Certificaciones/conformidad PPE CAT II, ISO 9001/2000, 29 CRF 1910.95, 2003/10/EC, 89/686/EEC
Para utilizar con (aplicación) Orejeras con bloqueo de ruido
Tipo de producto Protección auditiva
Dieléctrico/a/s Sí
Modelo Varias posiciones