Learn More
Hoefer™ Sistemas de transferencia semiseca TE70X y TE77X
Realice transferencias uniformes de proteínas y ácidos nucleicos a partir de geles de poliacrilamida y agarosa en menos de una hora
1505.00€ - 2111.20€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistema de transferencia de electroforesis |
Rango de humedad | Hasta el 80 % |
Temperatura máxima (imperial) | 113 °F |
Temperatura máxima (métrico) | 45 °C |
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11905348
|
Hoefer™
TE70XP |
Unidad de transferencia semiseca | Fuente de alimentación integrada, base moldeada con ánodo de titanio recubierto de platino y cables de alta tensión, tapa con bisagra con cátodo de acero inoxidable, cables de alimentación, 25 hojas de papel secante (14 x 16 cm), 50 hojas de celofán poroso (20 x 35,5 cm), dos Mylar™ sólidos |
1990.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11915348
|
Hoefer™
TE77XP |
Unidad de transferencia semiseca | Fuente de alimentación integrada, base moldeada con ánodo de titanio recubierto de platino y cables de alta tensión, tapa con bisagra con cátodo de acero inoxidable, cables de alimentación, 25 hojas de papel secante (21 x 26 cm), 50 hojas de celofán poroso (20 x 35,5 cm), dos Mylar™ sólidos |
2111.20€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11995338
|
Hoefer™
TE77X |
Unidad de transferencia semiseca | Base moldeada con ánodo de titanio revestido de platino y cables de alta tensión, tapa con bisagras con cátodo de acero inoxidable, cables de alimentación, 25 láminas de papel de inmunotransferencia (21 x 26 cm), 50 láminas porosas de celofán (20 x 35,5 cm), dos máscaras macizas Mylar™ (16.5 x |
1505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Transfieren hasta dos geles de poliacrilamida en una pila
- Utilizan el tampón mínimo
- No generan un calor excesivo que pueda distorsionar las bandas o desnaturalizar las proteínas
- Utilizan electrodos de óxido de iridio y de acero inoxidable para garantizar transferencias uniformes sin contaminación
- Ofrecen una función de transferencia/detención automáticas para evitar el sobrecalentamiento cuando el tampón está agotado
- Disponibles con fuente de alimentación integrada para ahorrar espacio y simplificar la transferencia
Certifications
Marcado CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Especificaciones
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Hasta el 80 % | |
45 °C | |
18,89 in | |
15 pulg | |
4 in | |
30 V | |
500 mA |
Sistema de transferencia de electroforesis | |
113 °F | |
48 x 38 x 10 cm | |
48 cm | |
38 cm | |
10 cm | |
15 W |