Learn More
Hoefer™ Sistemas de transferencia semiseca TE70X y TE77X
Realice transferencias uniformes de proteínas y ácidos nucleicos a partir de geles de poliacrilamida y agarosa en menos de una hora
Marca: Hoefer™ TE70XP
Includes: Base moldeada con ánodo de óxido de iridio, conjunto superior con cátodo de acero inoxidable, cables de alimentación, 25 láminas de papel transferencia, 50 láminas de celofán (números de fabr. TE70X y TE70XP únicamente), dos máscaras sólidas Mylar™
Descripción
- Transfieren hasta dos geles de poliacrilamida en una pila
- Usan un tampón mínimo
- No generan calor excesivo que pueda distorsionar las bandas o desnaturalizar la proteína
- Utilizan electrodos duraderos de óxido de iridio y acero inoxidable para garantizar transferencias uniformes y sin contaminación
- Ofrecen una función de parada automática de transferencia para evitar el sobrecalentamiento cuando el tampón está agotado
- Disponible con fuente de alimentación integrada para ahorrar espacio y simplificar la transferencia
Certifications
Marcado CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Especificaciones
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Unidad de transferencia semiseca | |
Fuente de alimentación integrada, base moldeada con ánodo de titanio recubierto de platino y cables de alta tensión, tapa con bisagra con cátodo de acero inoxidable, cables de alimentación, 25 hojas de papel secante (14 x 16 cm), 50 hojas de celofán poroso (20 x 35,5 cm), dos Mylar™ sólidos | |
45 °C | |
18,89 in | |
15 pulg | |
4 in | |
30 V | |
500 mA |
Sistema de transferencia de electroforesis | |
Hasta el 80 % | |
113 °F | |
48 x 38 x 10 cm | |
48 cm | |
38 cm | |
10 cm | |
15 W |
Título del producto
Hoefer™ Sistemas de transferencia semiseca TE70X y TE77X > 14 x 16 cm con fuente de alimentación integrada
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido