Learn More
Hoefer™ Sistemas de transferencia semiseca TE70X y TE77X
Descripción
Includes
Base moldeada con ánodo de óxido de iridio, conjunto superior con cátodo de acero inoxidable, cables de alimentación, 25 láminas de papel transferencia, 50 láminas de celofán (números de fabr. TE70X y TE70XP únicamente), dos máscaras sólidas Mylar™
- Transfieren hasta dos geles de poliacrilamida en una pila
- Usan un tampón mínimo
- No generan calor excesivo que pueda distorsionar las bandas o desnaturalizar la proteína
- Utilizan electrodos duraderos de óxido de iridio y acero inoxidable para garantizar transferencias uniformes y sin contaminación
- Ofrecen una función de parada automática de transferencia para evitar el sobrecalentamiento cuando el tampón está agotado
- Disponible con fuente de alimentación integrada para ahorrar espacio y simplificar la transferencia
Certifications
Marcado CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Contenido y almacenamiento | Molded base with Platinum coated Titanium anode and high voltage Leads, hinged lid with Stainless Steel cathode, power cables, blotter Paper (21 x 26cm) 25 sheets, porous cellophane (20 x 35.5cm) 50 sheets, two solid Mylar™ masks (16.5 x |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de transferencia de electroforesis |
| Tipo | Unidad de transferencia semiseca |
| Rango de humedad | Hasta el 80 % |
| Incluye | Base moldeada con ánodo de titanio revestido de platino y cables de alta tensión, tapa con bisagras con cátodo de acero inoxidable, cables de alimentación, 25 láminas de papel de inmunotransferencia (21 x 26 cm), 50 láminas porosas de celofán (20 x 35,5 cm), dos máscaras macizas Mylar™ (16.5 x |
| Temperatura máxima (imperial) | 113 °F |
| Temperatura máxima (métrico) | 45 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 48 x 38 x 10 cm |
| Longitud (imperial) | 18,89 in |
| Mostrar más |