Learn More
Hoefer™ Sistemas de electroforesis vertical refrigerados por aire Serie SE 400 Sturdier™
Unidades económicas ideales para aplicaciones en las que el control de la temperatura no es crucial
1265.00€ - 1465.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
---|---|
Rango de humedad | Hasta el 80 % |
Temperatura máxima (imperial) | 113 °F |
Temperatura máxima (métrico) | 45 °C |
Temperatura de almacenamiento (métrico) | De 15 °C a 30 °C |
Requires:
Los peines y los separadores se venden por separado para el modelo SE 410 Basic.
Código de producto | Marca | Dimensiones del gel | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones del gel | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11925418
|
Hoefer™
SE410 |
18 x 24 cm |
1465.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10586935
|
Hoefer™
SE400-15-1.5 |
18 x 16 cm |
1265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Las unidades procesan un gel, o dos con la placa divisora opcional
- El soporte de colada integrado sella los sándwiches a prueba de fugas sin cinta
- La construcción resistente moldeada por inyección ofrece un montaje sencillo y mayor durabilidad en laboratorios de gran actividad
- Las placas, las abrazaderas, los separadores y los peines son intercambiables con las unidades de la serie SE 600
Certifications
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, marcado CE.
Especificaciones
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
113 °F | |
De 15 °C a 30 °C | |
700 ml | |
7,08 in | |
18 cm | |
15 cm | |
20 W |
Hasta el 80 % | |
45 °C | |
23,66 oz | |
9,44 in | |
24 cm | |
5,9 in | |
500 V | |
60 mA |