Learn More
Hoefer™ Sistemas de electroforesis vertical refrigerados por aire Serie SE 400 Sturdier™
Código de producto. 11925418
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones del gel:
18 x 16 cm
18 x 24 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones del gel Tamaño de la unidad
11925418 18 x 24 cm cada uno
10586935 18 x 16 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925418 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SE410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00€
    1434.03€ / paquete de 1
    Ahorro 35.97€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Includes
Cámara para tampón superior, tapa de seguridad con electrodos, cámara para tampón inferior y soporte de colado sobre base de nivelación con cables de alta tensión, placas de vidrio, conjuntos de abrazaderas, levas, junta ranurada para UBC, nivel de burbuja, junta laminada para soporte de colado, plantilla de alineación Spacer Mate, herramienta de separación de placas Wonder Wedge, sellado de gel
Requires
Los peines y los separadores se venden por separado para el modelo SE 410 Basic.
Unidades económicas ideales para aplicaciones en las que el control de la temperatura no es crucial
  • Las unidades ejecutan un gel o dos con placa divisora opcional
  • El soporte de colado incorporado sella los sándwiches sin fugas ni cinta adhesiva
  • Construcción robusta moldeada por inyección para un fácil montaje y durabilidad en laboratorios de alto uso.
  • Las placas, abrazaderas, espaciadores y peines son intercambiables con las unidades de la serie SE 600
Certifications
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, marcado CE.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Dimensiones del gel 18 x 24 cm
Rango de humedad Hasta el 80 %
Incluye Cámara para tampón superior, tapa de seguridad con electrodos, cámara para tampón inferior y soporte de colado sobre base de nivelación con cables de alta tensión, placas de vidrio, conjuntos de abrazaderas, levas, junta ranurada para UBC, nivel de burbuja, junta laminada para soporte de colado, plantilla de alineación Spacer Mate, herramienta de separación de placas Wonder Wedge, sellado de gel
Temperatura máxima (imperial) 113 °F
Temperatura máxima (métrico) 45 °C
Temperatura de almacenamiento (métrico) De 15 °C a 30 °C
Volumen del tampón (imperial) 23,66 oz
Volumen del tampón (métrico) 700 ml
Anchura (imperial) 9,44 in
Anchura del gel (imperial) 7,08 in
Anchura (métrico) 24 cm
Anchura del gel (métrico) 18 cm
Altura (imperial) 14,17 in
Altura del gel (imperial) 9,44 in
Altura (métrico) 36 cm
Fondo (imperial) 5,9 in
Fondo (métrico) 15 cm
Tensión 500 V
Vataje 20 W
Amperaje 60 mA