Learn More
Hoefer™ Sistemas de electroforesis vertical refrigerados por aire Serie SE 400 Sturdier™
Descripción
Includes
Cámara para tampón superior, tapa de seguridad con electrodos, cámara para tampón inferior y soporte de colado sobre base de nivelación con cables de alta tensión, placas de vidrio, conjuntos de abrazaderas, levas, junta ranurada para UBC, nivel de burbuja, junta laminada para soporte de colado, plantilla de alineación Spacer Mate, herramienta de separación de placas Wonder Wedge, sellado de gel
Requires
Los peines y los separadores se venden por separado para el modelo SE 410 Basic.
- Las unidades ejecutan un gel o dos con placa divisora opcional
- El soporte de colado incorporado sella los sándwiches sin fugas ni cinta adhesiva
- Construcción robusta moldeada por inyección para un fácil montaje y durabilidad en laboratorios de alto uso.
- Las placas, abrazaderas, espaciadores y peines son intercambiables con las unidades de la serie SE 600
Certifications
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, marcado CE.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Dimensiones del gel | 18 x 16 cm |
| Rango de humedad | Hasta el 80 % |
| Incluye | Cámara para tampón superior, tapa de seguridad con electrodos, cámara para tampón inferior y soporte de colado sobre base de nivelación con cables de alta tensión, placas de vidrio, conjuntos de abrazaderas, levas, junta ranurada para UBC, nivel de burbuja, junta laminada para soporte de colado, plantilla de alineación Spacer Mate, herramienta de separación de placas Wonder Wedge, sellado de gel, peine, 15 pocillos, 1,5 mm de grosor, espaciadores |
| Temperatura máxima (imperial) | 113 °F |
| Temperatura máxima (métrico) | 45 °C |
| Temperatura de almacenamiento (métrico) | De 15 °C a 30 °C |
| Grosor del espaciador (imperial) | 0,05 in |
| Separador del grosor (métrico) | 0,15 cm |
| Volumen del tampón (imperial) | 23,66 oz |
| Mostrar más |