Learn More
Hoefer™ Accesorio de unidad de electroforesis vertical SE 260, separadores en T
For use with SE 260 vertical electrophoresis unit
56.60€ - 64.90€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | SE 260, unidad de electroforesis MiniVE™ |
---|---|
Tipo | Espaciador en forma de T. |
Material | PVC |
Longitud (métrico) | 10,5 cm |
Anchura (métrico) | 0,1 cm |
Código de producto | Marca | Color | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12024657
|
Hoefer™
SE2619T-2-1.5 |
Gris | 0,05 in | 0,15 cm |
64.90€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12014637
|
Hoefer™
SE2619T-2-.75 |
Gris | 0,02 in | 0,07 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12029817
|
Hoefer™
SE2619T-2-1.0 |
Blanco | 0,03 in | 0,1 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- PVC
- Longitud: 10.5 cm
Especificaciones
SE 260, unidad de electroforesis MiniVE™ | |
PVC | |
0,1 cm |
Espaciador en forma de T. | |
10,5 cm |