Learn More
Hoefer™ Accesorio de unidad de electroforesis vertical SE 260, separadores en T
Para uso con la unidad de electroforesis vertical SE 260
Marca:  Hoefer™ SE2619T-2-.75
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12014637
  • 53.45€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
  • PVC
  • Longitud: 10,5 cm
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Espaciador en forma de T.
0,02 in
10,5 cm
SE 260, unidad de electroforesis MiniVE™
PVC
0,07 cm
0,1 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hoefer™ Accesorio de unidad de electroforesis vertical SE 260, separadores en T > Separadores en T; PVC gris; 10,5 cm de largo; 0,75 mm de grosor; 2/paquete