Learn More
Hoefer™ Accesorio de unidad de electroforesis vertical SE 260, separadores en T
For use with SE 260 vertical electrophoresis unit
Marca:  Hoefer™ SE2619T-2-1.5
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12024657
  • 64.90€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
  • PVC
  • Longitud: 10,5 cm
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Espaciador en forma de T.
0,05 in
10,5 cm
SE 260, unidad de electroforesis MiniVE™
PVC
0,15 cm
0,1 cm