Learn More
Hoefer™ Accesorio de unidad de electroforesis vertical SE 260, separadores en T
Código de producto. 12029817
Click to view available options
Grosor (métrico):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Color:
Blanco
Gris
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 12029817
Marca: Hoefer™ SE2619T21.0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso con la unidad de electroforesis vertical SE 260
  • PVC
  • Longitud: 10,5 cm
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) SE 260, unidad de electroforesis MiniVE™
Tipo Espaciador en forma de T.
Material PVC
Grosor (imperial) 0,03 in
Grosor (métrico) 0,1 cm
Longitud (métrico) 10,5 cm
Anchura (métrico) 0,1 cm