Learn More
Marienfeld Superior™ Portaobjetos adhesivos para microscopio HistoBond™
Las láminas portaobjetos HistoBond™ adhesivas de Marienfeld Superior™ de son adecuadas para la inmunohistoquímica e hibridación in situ. El anclaje fiable evita que los cortes de tejido floten durante el lavado y la cocción.
614.76€ - 682.86€
Especificaciones
Edges | 90°, esmerilado |
---|---|
Precleaned | Sí |
Grosor (métrico) | 1 mm |
N.º por caja | 2500 |
Longitud (métrico) | 76 mm |
Código de producto | Marca | Recubrimiento | Material | N.º por caja | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Recubrimiento | Material | N.º por caja | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10426891
|
Marienfeld Superior™
0810000 |
Pulido | Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica | 2500 | 50 |
614.76€
paquete de 2500 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15364832
|
Marienfeld Superior™
0830000 |
Adhesivo | Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica | 2500 | 50 |
682.86€
paquete de 2500 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Superficies adhesivas
- Conforme a DIN ISO 8037/1
- Prelimpiados, listos para usarse y esterilizables en autoclave
- Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE, la fecha de caducidad recomendada y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
90°, esmerilado | |
1 mm | |
76 mm | |
Marcado CE, DIN ISO 8037/1 | |
75 x 25 mm |
Sí | |
2500 | |
26 mm | |
HistoBond™ Láminas portaobjetos adhesivas |