Learn More
Marienfeld Superior™ Portaobjetos adhesivos para microscopio HistoBond™
Click to view available options
Recubrimiento:
Adhesivo
Pulido
Material:
Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica
N.º por caja:
2500
N.° por paquete:
50
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
Descripción
- Superficies adhesivas
- Conforme a DIN ISO 8037/1
- Prelimpiados, listos para usarse y esterilizables en autoclave
- Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE, la fecha de caducidad recomendada y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Especificaciones
Longitud (métrico) | 76 mm |
Anchura (métrico) | 26 mm |
N.º por caja | 2500 |
N.° por paquete | 50 |
Edges | 90°, esmerilado |
Frosted | Campo de rotulación semi satinado |
Material | Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica |
Precleaned | Sí |
Grosor (métrico) | 1 mm |
Certificaciones/conformidad | Marcado CE, DIN ISO 8037/1 |
Mostrar más |
Título del producto
Marienfeld Superior™ Portaobjetos adhesivos para microscopio HistoBond™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido