Learn More
Marienfeld Superior™ Portaobjetos adhesivos para microscopio HistoBond™ Código de producto.: 10426891
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Marienfeld Superior™ Portaobjetos adhesivos para microscopio HistoBond™
Código de producto. 10426891
Pulido, Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica, 2500, 50, paquete de 2500
Click to view available options
Recubrimiento:
Adhesivo
Pulido
Material:
Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica
N.º por caja:
2500
N.° por paquete:
50
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
Código de producto. 10426891
Marca: Marienfeld Superior™ 0810000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Las láminas portaobjetos HistoBond™ adhesivas de Marienfeld Superior™ de son adecuadas para la inmunohistoquímica e hibridación in situ. El anclaje fiable evita que los cortes de tejido floten durante el lavado y la cocción.
  • Superficies adhesivas
  • Conforme a DIN ISO 8037/1
  • Prelimpiados, listos para usarse y esterilizables en autoclave
  • Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE, la fecha de caducidad recomendada y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
N.º por caja 2500
N.° por paquete 50
Edges 90°, esmerilado
Frosted Campo de rotulación semi satinado
Material Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica
Precleaned Sí
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo Láminas portaobjetos
Certificaciones/conformidad Marcado CE, DIN ISO 8037/1
Recubrimiento Pulido
Descripción HistoBond™ Láminas portaobjetos adhesivas
Cantidad 50 piezas en la caja de cartón
Dimensiones (L x An) 75 x 25 mm
Título del producto
Marienfeld Superior™ Portaobjetos adhesivos para microscopio HistoBond™ >