Learn More
Kautex™ Recipientes multiusos de polietileno de alta densidad
Fabricados con HDPE para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los recipientes multiusos de polietileno de alta densidad Kautex™ son aptos para el almacenamiento, el transporte o la eliminación de materiales granulares o en polvo.
20.65€ - 427.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Diámetro interior del cuello (métrico) | 108,5mm |
Para utilizar con (aplicación) | Envasado, dispensación, envío de muestras, envío por correo, eliminación, recogida, almacenamiento |
Formulario | Poligonal |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15901401
|
Kautex™
2000070546 |
5000 ml |
427.00€
paquete de 14 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10635321
|
Kautex™
2000070546 |
5000 ml | N/A | |||||||
15911401
|
Kautex™
2000070547 |
10.000 mL |
257.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Abertura de boca ancha que facilita el llenado, el vaciado y la limpieza
- Poligonal, color natural, tapón de rosca
- Utilícese para:
- Envase
- Dispensación
- Envío de muestras
- Correo
- Eliminación
- Recolección
- Almacenamiento
Especificaciones
Natural | |
Envasado, dispensación, envío de muestras, envío por correo, eliminación, recogida, almacenamiento | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
Recipiente multiusos |
108,5mm | |
Poligonal | |
1 unidad | |
No | |
Tapón de rosca |