Learn More
Kautex™ Recipientes multiusos de polietileno de alta densidad
Descripción
- Abertura de boca ancha que facilita el llenado, el vaciado y la limpieza
- Poligonal, color natural, tapón de rosca
- Utilícese para:
- Envase
- Dispensación
- Envío de muestras
- Correo
- Eliminación
- Recolección
- Almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10.000 mL |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 108,5mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Envasado, dispensación, envío de muestras, envío por correo, eliminación, recogida, almacenamiento |
| Formulario | Poligonal |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 6 |
| Cantidad | 1Each |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Mostrar más |