Learn More
Kautex™ Recipientes multiusos de polietileno de alta densidad
Código de producto. 10635321
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 14
paquete de 6
Código de producto. 10635321
Marca: Kautex™ 2000070546
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con HDPE para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los recipientes multiusos de polietileno de alta densidad Kautex™ son aptos para el almacenamiento, el transporte o la eliminación de materiales granulares o en polvo.
  • Abertura de boca ancha que facilita el llenado, el vaciado y la limpieza
  • Poligonal, color natural, tapón de rosca
  • Utilícese para:
    • Envase
    • Dispensación
    • Envío de muestras
    • Correo
    • Eliminación
    • Recolección
    • Almacenamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 108,5mm
Para utilizar con (aplicación) Envasado, dispensación, envío de muestras, envío por correo, eliminación, recogida, almacenamiento
Formulario Poligonal
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 14
Cantidad 1 unidad
Closure Included Sí
Graduated No
Altura (métrico) 230 mm
Tipo de producto Recipiente multiusos
Diámetro (métrico) 190 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca