Learn More
Heptano, ≈99 % N-heptano, HPLC para detección de fluorescencia Código de producto.: 10684912
Heptano, ≈99 % N-heptano, HPLC para detección de fluorescencia
Código de producto. p-7073048 Tienda Fisher Chemical Productos
1 L, 1 LT
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10684912
Marca: Fisher Chemical H/0107/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Envase Frasco de vidrio ámbar
Presión de vapor 48mbar at 20°C
Viscosidad 0.4 mPaS at 20°C
Densidad del vapor 3.5
Forma física Líquido
Color Incolora
Punto de fusión -91°C
Punto de ebullición 98°C
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.2g/mol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote2555489 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/10/2025 Código de productoH/0107/15,H/0107/17
Número de lote2555233 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2025 Código de productoH/0107/15,H/0107/17
Número de lote2549649 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/08/2025 Código de productoH/0107/15,H/0107/17
Número de lote2549549 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/08/2025 Código de productoH/0107/15,H/0107/17
Número de lote2540328 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2025 Código de productoH/0107/15,H/0107/17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptane
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Heptano, ≈99 % N-heptano, HPLC para detección de fluorescencia >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt