Learn More
n-heptano, 99 %, Optima™ para HPLC y GC/MS, Fisher Chemical™
Código de producto. 10598800 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 l
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10598800 2.5 l Frasco de vidrio ámbar 2.50 litro
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10598800 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0106/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00€
    167.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 32.00€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Disolvente versátil y de alta pureza adecuado para HPLC, espectrofotometría y análisis de residuos de pesticidas
  • Se han revisado para detectar contaminantes fluorescentes y contaminantes absorbentes de UV en el intervalo de 197-300 nm, para reducir las interferencias con líneas de base más suaves
  • Probado por GC-ECD para garantizar niveles mínimos de residuos halogenados (≤10 ng/l) para demostrar idoneidad para el análisis de pesticidas
  • Filtrado a través de un filtro submicrométrico para eliminar partículas.
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Especificaciones
Punto de fusión -91 °C
Color Incolora
Cantidad 2.5 l
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 48 mbar a 20 °C
Viscosidad 0,4 mPaS a 20 °C
Punto de ebullición de 98 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 100,2g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane