Learn More
Heptano, ≈99 % N-heptano, HPLC para detección de fluorescencia
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Presión de vapor | 48mbar at 20°C |
| Viscosidad | 0.4 mPaS at 20°C |
| Densidad del vapor | 3.5 |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | -91°C |
| Punto de ebullición | 98°C |
| Cantidad | 2.5 L |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.2g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Heptane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.