Learn More
Heptano, N-heptano al ≈99 %, para HPLC
Código de producto. 10757704 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10757704 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10664912 1 l Frasco de vidrio ámbar 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10757704 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0106/PB17
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
C7H16, número de CAS-142-82-5, 2,5 l, 98 °C, CHEBI:43098, sin color, 100,2 g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, heptano, -91 °C, 9544, 100,205, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8900, CCCCCCC, 3,5, 48 mbar a 20 °C, 0,4 mPaS a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 48mbar a 20 °C
Viscosidad 0,4 mPaS a 20 °C
Densidad del vapor 3.5
Forma física Líquido
Color Incolora
Punto de fusión -91 °C
Punto de ebullición de 98 °C
Cantidad 2.5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 100,2g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.