Learn More
Abnova™ HDAC8 Recombinant Protein
Recombinant protein for HDAC8 (human) gene
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH50433
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 55869
Peso molecular 66.99
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Prezzo Quantità e disponibilità  
16171913
Vedere i documenti
Abnova™
H00055869-P01.10ug
10 μg
344.00€
10 microgramos
16181913
Vedere i documenti
Abnova™
H00055869-P01.25ug
25 μg
521.00€
25 microgramos
Descrizione
Descrizione
Histones play a critical role in transcriptional regulation, cell cycle progression, and developmental events. Histone acetylation/deacetylation alters chromosome structure and affects transcription factor access to DNA.
  • Human HDAC8 full-length ORF ( AAH50433, 1 a.a. - 377 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal
  • histone deacetylase 8
  • Theoretical molecular weight: 66.99kDa
  • Preparation: in vitrowheat germ expression system
  • Purification: glutathione sepharose 4 fast flow
  • Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced glutathione, pH: 8.0 in elution buffer
Sequence: MEEPEEPADSGQSLVPVYIYSPEYVSMCDSPAKIPKRASMVHSLIEAYALHKQMRIVKPKVASMEEMATFHTDAYLQHLQKVSQEGDDDHPDSIEYGLGYDCPATEGIFDYAAAIGGATITAAQCLIDGMCKVAINWSGGWHHAKKDEASGFCYLNDAVLGILRLRRKFERILYVDLDLHHGDG VEDAFSFTSKVMTVSLHKFSPGFFPGTGDVSDVGLGKGRYYSVNVPIQDGIQDEKYYQICESVLKEVYQAFNPKAVVLQLGADTIAGDPMCSFNMTPVGIGKCLKYILQWQLATLILGGGGYNLANTARCWTYLTGVILGKTLSSEIPDHEFFTAYGPDYVLEITPSCRPDRNEPHRIQQILNYIKGNLKHVV
Best use within three months from the date of receipt.
ELISA, western blotting (recombinant protein), antibody production, protein array
Specifica
Mostrar más
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Abnova™ HDAC8 Recombinant Protein
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato