Learn More
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas transparentes de estilo Tecan, no estériles
GREENER_CHOICE
Puntas transparentes para la administración precisa de muestras
176.09€ - 264.06€
Especificaciones
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad No ANSI
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11344295
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Axygen™
TT-200-C-HTR
200 μl
264.06€
paquete de 2304
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11394295
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Axygen™
TT-50-C-HTR
50 μl
264.06€
paquete de 2304
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-12-2025
Añadir a la cesta
11344285
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Axygen™
TT-1000-C-HTR
1000 μl
176.09€
paquete de 1536
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-12-2025
Añadir a la cesta
11394285
Ver documentos
Axygen™
TT-20-C-HTR
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Axygen™ ofrece una completa línea de puntas para los sistemas de automatización Tecan™, Aurora Biomed y PerkinElmer™. Estas puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes. Las puntas son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro. Las puntas de polipropileno negro transparentes y conductivas están disponibles en formato de 96 pocillos y en gradilla de puntas colgantes, diseñada para Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep con cabezales Liha-1, 4 y 8; Aurora Biomed Versa™ con cabezal de 8 canales, y PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe con cabezal Variospan-1, 4 y 8.
  • Puntas transparentes de 1000 μl
  • Formato de 96 punta
  • Polipropileno transparente
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Compatibilidad: Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Evo™/Miniprep con cabezal LiHa-1, 4 y 8, ys Aurora Biomed Versa™ con cabezal de 8 canales
  • Certifications
    Certificadas como libres de RNasa, DNasa y pirógenos
    Especificaciones
    Especificaciones
    Sin filtro
    Transparente
    No ANSI
    Gradilla
    Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom, Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ Miniprep LiHa, cabezal de 1, 4, 8, Aurora Biomed Versa™, cabezal de 8 canales
    No estéril
    Autoclavable
    Para un suministro de muestras exacto
    Automatización, Round
    Polipropileno
    Documentos
    Product Certifications
    Título del producto
    Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas transparentes de estilo Tecan, no estériles