Learn More
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas transparentes de estilo Tecan, no estériles
Tienda Axygen Scientific Productos
Descripción
Axygen™ ofrece una completa línea de puntas para los sistemas de automatización Tecan™, Aurora Biomed y PerkinElmer™. Estas puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes. Las puntas son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro. Las puntas de polipropileno negro transparentes y conductivas están disponibles en formato de 96 pocillos y en gradilla de puntas colgantes, diseñada para Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep con cabezales Liha-1, 4 y 8; Aurora Biomed Versa™ con cabezal de 8 canales, y PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe con cabezal Variospan-1, 4 y 8.
Puntas transparentes de 1000 μl Formato de 96 punta Polipropileno transparente Sin ARNasa/ADNasa Apirógenos No estériles Compatibilidad: Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Evo™/Miniprep con cabezal LiHa-1, 4 y 8, ys Aurora Biomed Versa™ con cabezal de 8 canales
Certifications
Certificadas como libres de RNasa, DNasa y pirógenos
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 50 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | No ANSI |
| Para utilizar con (aplicación) | Para un suministro de muestras exacto |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización, Redondo |
| Envase | Gradilla de puntas colgante |
| Mostrar más |