Learn More
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas transparentes de estilo Tecan, no estériles
Código de producto. 11394285 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
50 μl
200 μl
1000 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1536
paquete de 2304
Código de producto. 11394285
Marca: Axygen™ TT20CHTR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Puntas transparentes para la administración precisa de muestras
Axygen™ ofrece una completa línea de puntas para los sistemas de automatización Tecan™, Aurora Biomed y PerkinElmer™. Estas puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes. Las puntas son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro. Las puntas de polipropileno negro transparentes y conductivas están disponibles en formato de 96 pocillos y en gradilla de puntas colgantes, diseñada para Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep con cabezales Liha-1, 4 y 8; Aurora Biomed Versa™ con cabezal de 8 canales, y PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe con cabezal Variospan-1, 4 y 8.
  • Puntas transparentes de 1000 μl
  • Formato de 96 punta
  • Polipropileno transparente
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Compatibilidad: Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Evo™/Miniprep con cabezal LiHa-1, 4 y 8, ys Aurora Biomed Versa™ con cabezal de 8 canales
  • Zertifizierungen
    Certificadas como libres de RNasa, DNasa y pirógenos
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Volumen (métrico) 20 μL
    filtradas por Sin filtro
    Esterilidad No estéril
    Color Clear
    Esterilizables en autoclave Autoclavable
    Certificaciones/conformidad No ANSI
    Para utilizar con (aplicación) For accurate sample delivery
    Formato Rack
    Estilo de punta Automation, Round
    Para utilizar con (equipo) Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head
    Material Polipropileno
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt