Learn More
Hamilton™ Accesorios para columnas PRP-C18 para HPLC de fase inversa: kits de cartuchos protectores
Las precolumnas protegen las columnas analíticas para HPLC mediante la eliminación de partículas contaminantes y de compuestos altamente adsorbentes de las muestras, prolongando así su vida útil
364.00€ - 383.00€
Especificaciones
pH | De 1 a 13 |
---|---|
Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
Diámetro interior (métrico) | 4,6 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Para utilizar con (equipo) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Para utilizar con (equipo) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15303984
|
Hamilton™
79687 |
8 mm | 12-20 μm | Precolumnas analíticas | Titanio |
383.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15325074
|
Hamilton™
79689 |
20 mm | 12-20 μm | Precolumna Semiprep/prep | Acero inoxidable 316 |
364.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Guard columns are modular and cartridge replacement is easy and tool-free. Guard column cartridge holders are available in stainless steel and PEEK materials, depending on the column. Both designs are optimized to reduce dead volume and prevent extra column band broadening.
Holders for the cartridges are reusable indefinitely. As with all guard columns these should be installed before the analytical column and after the injection valve.
Guard Columns for Stainless Steel HPLC Columns
- Housing Material: Anodized aluminum
- Connecting Tubing Size and material: 1/16 in. O.D., 0.28mm I.D., 316 stainless steel
- Cartridge Materials: Barrel: CTFE; Sleeve: 304 stainless steel; Frits: 316 stainless steel; Frit Porosity: 2μm
- Cartridge Dimension: 20 x 2.3mm I.D.
- Cartridge Bed Volume: 80μL
- Cartridge Packing Material: As labeled on the cartridge
- Housing Material: Anodized aluminum
- Connecting Tubing Size and material: 1/16 in. O.D., 0.28mm I.D., 316 stainless steel
- Cartridge Materials: Barrel: CTFE; Sleeve: 304 stainless steel; Frits: 316 stainless steel; Frit Porosity: 2μm
- Cartridge Dimension: 20 x 4.6mm I.D.
- Cartridge Bed Volume: 332μL
- Cartridge Packing Material: As labeled on the cartridge
- Housing Material: Polyetheretherketone (PEEK) and Delrin
- Connecting Tubing Size and material: 1/16 in. O.D., 0.25mm I.D., PEEK
- Cartridge Materials: Barrel: PEEK; Frits: Titanium; Frit Porosity: 2μm
- Cartridge Dimension: 8.0 x 3.0mm I.D.
- Cartridge Bed Volume: 56μL
- Cartridge Packing Material: As labeled on the cartridge
Especificaciones
De 1 a 13 | |
29,99 bar (5000 psi) | |
4,6 mm |