Learn More
Hamilton™ Accesorios para columnas PRP-C18 para HPLC de fase inversa: kits de cartuchos protectores
Descripción
Las precolumnas son modulares y el cartucho es fácil de sustituir sin necesidad de herramientas. Los soportes de cartucho para precolumna están disponibles en acero inoxidable y PEEK, dependiendo de la columna. Ambos diseños están optimizados para reducir el volumen muerto y evitar el ensanchamiento adicional de la banda de columna.
Los soportes para los cartuchos se pueden reutilizar tantas veces como se desee. Al igual que con el resto de las precolumnas, estas deben instalarse antes de la columna analítica y después de la válvula de inyección.
Precolumnas para columnas de acero inoxidable para HPLC
- Material de carcasa: Aluminio anodizado
- Tamaño y material de los tubos de conexión: 1,52 mm (1/16 pulgadas) de DE, 0,28 mm de DI, acero inoxidable 316
- Materiales del cartucho: Cuerpo: CTFE; manguito: acero inoidable 304; fritas: acero inoxidable 316; porosidad de la frita: 2 μm
- dimensiones del cartucho: 20 x 2,3mm de diámetro interno
- volumen del lecho del cartucho: 80 μL
- material de empaquetamiento del cartucho: Como se indica en el cartucho
- Material de carcasa: Aluminio anodizado
- Tamaño y material de los tubos de conexión: 1,52 mm (1/16 pulgadas) de DE, 0,28 mm de DI, acero inoxidable 316
- Materiales del cartucho: Cuerpo: CTFE; manguito: acero inoidable 304; fritas: acero inoxidable 316; porosidad de la frita: 2 μm
- dimensiones del cartucho: 20 x 4,6mm de diámetro interno
- volumen del lecho del cartucho: 332 μL
- material de empaquetamiento del cartucho: Como se indica en el cartucho
- Material de carcasa: Polieteretercetona (PEEK) y delrin
- Tamaño y material de los tubos de conexión: 1/16 pulgadas) de D.E., 0,25 mm de D.I., PEEK
- Materiales del cartucho: Cuerpo: PEEK; fritas: titanio; porosidad de la frita: 2 μm
- dimensiones del cartucho: 8,0 x 3,0mm de D.I.
- volumen del lecho del cartucho: 56 μL
- material de empaquetamiento del cartucho: Como se indica en el cartucho
Especificaciones
Especificaciones
| pH | De 1 a 13 |
| Tamaño de partículas | 12-20 μm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
| Diámetro interior (métrico) | 4,6 mm |
| Incluye | 1 soporte y 1 cartucho |
| Para utilizar con (equipo) | Precolumna Semiprep/prep |
| Material | Acero inoxidable 316 |