Learn More
Hamilton™ Accesorios para columnas PRP-C18 para HPLC de fase inversa: kits de cartuchos protectores
Código de producto. 15303984
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
Tamaño de partículas:
12-20 μm
Para utilizar con (equipo):
Precolumna Semiprep/prep
Precolumnas analíticas
Material:
Acero inoxidable 316
Titanio
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de partículas Para utilizar con (equipo) Material unitSize
15303984 8 mm 12-20 μm Precolumnas analíticas Titanio cada uno
15325074 20 mm 12-20 μm Precolumna Semiprep/prep Acero inoxidable 316 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15303984 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 79687
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las precolumnas protegen las columnas analíticas para HPLC mediante la eliminación de partículas contaminantes y de compuestos altamente adsorbentes de las muestras, prolongando así su vida útil
Las precolumnas son modulares y el cartucho es fácil de sustituir sin necesidad de herramientas. Los soportes de cartucho para precolumna están disponibles en acero inoxidable y PEEK, dependiendo de la columna. Ambos diseños están optimizados para reducir el volumen muerto y evitar el ensanchamiento adicional de la banda de columna.
Los soportes para los cartuchos se pueden reutilizar tantas veces como se desee. Al igual que con el resto de las precolumnas, estas deben instalarse antes de la columna analítica y después de la válvula de inyección.
Precolumnas para columnas de acero inoxidable para HPLC
  • Material de carcasa: Aluminio anodizado
  • Tamaño y material de los tubos de conexión: 1,52 mm (1/16 pulgadas) de DE, 0,28 mm de DI, acero inoxidable 316
  • Materiales del cartucho: Cuerpo: CTFE; manguito: acero inoidable 304; fritas: acero inoxidable 316; porosidad de la frita: 2 μm
  • dimensiones del cartucho: 20 x 2,3mm de diámetro interno
  • volumen del lecho del cartucho: 80 μL
  • material de empaquetamiento del cartucho: Como se indica en el cartucho
Preprecolumnas semipreparativas/preparativas para columnas de acero inoxidable para HPLC
  • Material de carcasa: Aluminio anodizado
  • Tamaño y material de los tubos de conexión: 1,52 mm (1/16 pulgadas) de DE, 0,28 mm de DI, acero inoxidable 316
  • Materiales del cartucho: Cuerpo: CTFE; manguito: acero inoidable 304; fritas: acero inoxidable 316; porosidad de la frita: 2 μm
  • dimensiones del cartucho: 20 x 4,6mm de diámetro interno
  • volumen del lecho del cartucho: 332 μL
  • material de empaquetamiento del cartucho: Como se indica en el cartucho
Precolumnas para columnas de PEEK para HPLC
  • Material de carcasa: Polieteretercetona (PEEK) y delrin
  • Tamaño y material de los tubos de conexión: 1/16 pulgadas) de D.E., 0,25 mm de D.I., PEEK
  • Materiales del cartucho: Cuerpo: PEEK; fritas: titanio; porosidad de la frita: 2 μm
  • dimensiones del cartucho: 8,0 x 3,0mm de D.I.
  • volumen del lecho del cartucho: 56 μL
  • material de empaquetamiento del cartucho: Como se indica en el cartucho
Especificaciones
pH De 1 a 13
Tamaño de partículas 12-20 μm
Longitud (métrico) 8 mm
Presión máxima 29,99 bar (5000 psi)
Diámetro interior (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con (equipo) Precolumnas analíticas
Material Titanio