Learn More
Hamilton™ PRP-1 Reversed Phase HPLC Columns, 5um Particle Size
Alternativa estable a las columnas C8 y C18
764.00€ - 933.00€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Grosor de película | 5 μm |
Para utilizar con | Compuestos orgánicos, productos farmacéuticos, esteroides, ácidos nucleicos, vitaminas y herbicidas |
Presión máxima | 5000 psi (345 bar) |
Compatibilidad de fase móvil | pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10320951
|
Hamilton™
79444 |
150 mm | 4,1 mm | Acero inoxidable |
913.12€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11513504
|
Hamilton™
79443 |
50 mm | 4,1 mm | Acero inoxidable |
764.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11537894
|
Hamilton™
79423 |
150 mm | 4,6 mm | PEEK |
933.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Wide pH Stability
- Stability from pH 1 to 13 allows for the analysis of samples at high pH (8-13) without the possibility of column degradation or loss of efficiency. An expanded pH range also allows samples to be chromatographed while ionized.
- Since PRP-1 is made entirely of poly(styrene-divinylbenzene), there are no silanol groups to cause sample loss, thus the recovery and quantitation of labile and reactive samples is enhanced.
- PRP-1 reversed phase columns are ideal for applications that require a high degree of column-to-column and batch to batch consistency (i.e., quality assurance, clinical trials). Unlike C8 or C18 columns, PRP-1 has no stationary phase coating.
- Columns are available prepacked and tested in a variety of sizes, varying from analytical to semi-prep and preparative scale. Consistent packing material allows linear method scale-up.
- PRP-1 columns are packed with a poly(styrene-divinylbenzene) material. This support is pressure stable up to 5,000psi, and cross-linked to prevent shrinkage or swelling (common in other polymeric columns). Since the support is entirely polymeric with no silica to deteriorate, column lifetime is longer for PRP-1 than silica C4, C8 or C18 columns.
- Column internal diameters: 4.1 and 4.6mm
- Two column materials: 316 stainless steel and PEEK
- Analytical guard columns
Especificaciones
Columna de análisis | |
Compuestos orgánicos, productos farmacéuticos, esteroides, ácidos nucleicos, vitaminas y herbicidas | |
pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico | |
De 1 a 13 | |
5°C a 85°C | |
PSDVB (poliestireno divinilbenceno) | |
Fase reversa | |
Columna |
5 μm | |
5000 psi (345 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
L21 | |
PSDVB (poliestireno divinilbenceno) | |
Fase reversa |