Learn More
Hamilton™ Columnas de HPLC de fase inversa PRP-1, tamaño de partículas de 5 µm
Código de producto. 11537894
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
4,1 mm
4,6 mm
Material:
Acero inoxidable
PEEK
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Material unitSize
11537894 150 mm 4,6 mm PEEK cada uno
10320951 150 mm 4,1 mm Acero inoxidable cada uno
11513504 50 mm 4,1 mm Acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11537894 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 79423
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alternativa estable a las columnas C8 y C18
Amplia estabilidad de pH
  • La estabilidad a pH de 1 a 13 permite el análisis de muestras a pH elevado (8-13) sin el riesgo de que la columna se degrade o de pérdida de eficiencia. Con este intervalo de pH ampliado también se consigue que las muestras se cromatografíen mientras se ionizan.
  • Máxima recuperación de muestras
    • El PRP-1 está completamente fabricado en poli(estireno-divinilbenceno), por lo que ningún grupo silanol puede causar pérdidas de muestra y se consigue mejorar la recuperación y cuantificación de muestras lábiles y reactivas.
  • Reproducibilidad consistente
    • Las columnas de fase inversa PRP-1 son ideales para aplicaciones que requieren un alto grado de consistencia columna a columna y lote a lote (en concreto, control de calidad y ensayos clínicos). A diferencia de las columnas C8 o C18, PRP-1 no tiene recubrimiento de fase estacionaria.
  • Ampliación de muestras sencilla
    • Las columnas vienen preempaquetadas y probadas y están disponibles en varios tamaños, desde una escala analítica hasta una semipreparativa o preparativa. El material de empaquetamiento es consistente y permite ampliar el método lineal.
  • Larga duración (excelente durabilidad)
    • Las columnas PRP-1 están empaquetadas con poli(estireno-divinilbenceno). Este soporte tiene una presión estable de hasta 344,73 bar (5000 psi) y está entrecruzado para evitar que se contraiga o hinche (algo común en otras columnas poliméricas). Dado que el soporte es completamente polimérico sin sílice que se deteriore, las columnas PRP-1 tienen una vida útil más larga que las columnas C4, C8 y C18.
    • Diámetros internos de la columna: 4,1 y 4.6 mm
    • Dos materiales de columna: acero inoxidable 316 y PEEK
    • Precolumnas analíticas
    Especificaciones
    Formato de columna Columna de análisis
    Diámetro (métrico) 4,6 mm
    Grosor de película 5 μm
    Para utilizar con Compuestos orgánicos, productos farmacéuticos, esteroides, ácidos nucleicos, vitaminas y herbicidas
    Longitud (métrico) 150 mm
    Presión máxima 5000 psi (345 bar)
    Compatibilidad de fase móvil pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico
    Tamaño de partículas 5 μm
    pH De 1 a 13
    Tamaño de poro 100 Å
    Temperatura 5°C a 85°C
    Tipo USP L21
    Fase estacionaria PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
    Material de embalaje PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
    Tipo de columna Fase reversa
    Fase Fase reversa
    Material PEEK
    Tipo Columna