Learn More
Hamilton™ PRP-1 Reversed Phase HPLC Columns, 5um Particle Size
Alternativa estable a las columnas C8 y C18
Marca:  Hamilton™ 79443
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11513504
  • 764.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Descripción
pH de gran estabilidad
  • El pH con estabilidad de 1 a 13 permite el análisis de muestras a pH alto (8-13) sin riesgo de que la columna se degrade o pierda de eficacia. Con este intervalo de pH ampliado también se consigue que las muestras se cromatografíen mientras se ionizan.
  • Máxima recuperación de muestras
    • El PRP-1 está completamente fabricado en poli(estireno-divinilbenceno), por lo que ningún grupo silanol puede causar pérdidas de muestra y se consigue mejorar la recuperación y cuantificación de muestras lábiles y reactivas.
  • Reproducibilidad consistente
    • Las columnas de fase inversa PRP-1 son ideales para aplicaciones que requieren un alto grado de consistencia columna a columna y lote a lote (en concreto, control de calidad y ensayos clínicos). A diferencia de las columnas C8 o C18, las columnas PRP-1 no tienen un revestimiento de fase estacionaria.
  • Ampliación de muestras sencilla
    • Las columnas vienen preempaquetadas y probadas y están disponibles en varios tamaños, desde una escala analítica hasta una semipreparativa o preparativa. El material de empaquetamiento es consistente y permite ampliar el método lineal.
  • Larga duración (excelente durabilidad)
    • Las columnas PRP-1 están empaquetadas con poli(estireno-divinilbenceno). Este soporte tiene una presión estable de hasta 344,73 bar (5000 psi) y está entrecruzado para evitar que se contraiga o hinche (algo común en otras columnas poliméricas). Dado que el soporte es completamente polimérico sin sílice que se deteriore, las columnas PRP-1 tienen una vida útil más larga que las columnas C4, C8 y C18.
    • Diámetros internos de la columna: 4,1 y 4,6mm
    • Materiales de dos columnas: Acero inoxidable 316 y PEEK
    • Precolumnas analíticas
    Especificaciones
    Especificaciones
    Columna de análisis
    5 μm
    50 mm
    pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico
    De 1 a 13
    5°C a 85°C
    PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
    Fase reversa
    Acero inoxidable
    4,1 mm
    Compuestos orgánicos, productos farmacéuticos, esteroides, ácidos nucleicos, vitaminas y herbicidas
    5000 psi (345 bar)
    5 μm
    100 Å
    L21
    PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
    Fase reversa
    Columna
    Certificados
    Promociones
    Promociones
    Título del producto
    Hamilton™ PRP-1 Reversed Phase HPLC Columns, 5um Particle Size > 50 x 4,1 mm (L x DI)