Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de salmuera con forma plana Durac™
Elija entre dos modelos de forma plana con rangos de 0 a 100 % o de 0 a 26,5 % para medir la saturación de cloruro sódico de salmueras
64.50€ - 66.25€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Trazables a NIST |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Los hidrómetros de salmuera deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas. |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza en diversas industrias, como alimentos, pesca y transporte. |
Código de producto | Marca | Tipo | Intervalo de gravedad específica | Exactitud | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Intervalo de gravedad específica | Exactitud | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17460274
|
H-B Instrument™
B61809-0100 |
Hidrómetro (% en peso) | Del 0 al 26,5% | ± 0,5% | 0,5% |
66.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17450274
|
H-B Instrument™
B61809-0000 |
Hidrómetro (porcentaje por saturación) | Del 0 al 100% | ± 1% | 1% |
64.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Vidrio y lastre sin plomo
- Serializados individualmente
- Estandarización de temperatura:15 °C
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Inspección manual realizada por el equipo de calidad estadounidense.
Especificaciones
Trazables a NIST | |
Los hidrómetros de salmuera deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas. | |
Se utiliza en diversas industrias, como alimentos, pesca y transporte. |