Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de salmuera con forma plana Durac™
Código de producto. 17460274
Change view
Click to view available options
Tipo:
Hidrómetro (% en peso)
Hidrómetro (porcentaje por saturación)
Intervalo de gravedad específica:
Del 0 al 100%
Del 0 al 26,5%
Exactitud:
± 0,5%
± 1%
Incrementos:
0,5%
1%
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Intervalo de gravedad específica Exactitud Incrementos unitSize
17460274 Hidrómetro (% en peso) Del 0 al 26,5% ± 0,5% 0,5% cada uno
17450274 Hidrómetro (porcentaje por saturación) Del 0 al 100% ± 1% 1% cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17460274 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B618090100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija entre dos modelos de forma plana con rangos de 0 a 100 % o de 0 a 26,5 % para medir la saturación de cloruro sódico de salmueras
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura: 60 °F (15 °C)
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Inspección manual realizada por el equipo de calidad estadounidense.
Especificaciones
Tipo Hidrómetro (% en peso)
Exactitud ± 0,5%
Incrementos 0,5%
Certificaciones/conformidad Trazables a NIST
Longitud (métrico) 300 mm
Contenido y almacenamiento Los hidrómetros de salmuera deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas.
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en diversas industrias, como alimentos, pesca y transporte.
Intervalo de gravedad específica Del 0 al 26,5%