Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de salmuera con forma plana Durac™
Elija entre dos modelos de forma plana con rangos de 0 a 100 % o de 0 a 26,5 % para medir la saturación de cloruro sódico de salmueras
Marca:  H-B Instrument™ B61809-0000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17450274
  • 64.50€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura:15 °C
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Inspección manual realizada por el equipo de calidad estadounidense.
Especificaciones
Especificaciones
Hidrómetro (porcentaje por saturación)
1%
280 mm
Se utiliza en diversas industrias, como alimentos, pesca y transporte.
± 1%
Trazables a NIST
Los hidrómetros de salmuera deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas.
Del 0 al 100%
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
H-B Instrument™ Hidrómetros de salmuera con forma plana Durac™ > Salmuera (% por saturación); intervalo:0/100 %