Learn More
Clorhidrato de guanidina, +99,5 %, grado de biología molecular, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95.53 g/mol
33.76€ - 897.00€
CAS | 50-01-1 |
---|---|
Fórmula molecular | CH6ClN3 |
Peso molecular (g/mol) | 95.53 |
Número MDL | MFCD00013026 |
Clave InChI | PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochlorideMostrar más |
PubChem CID | 5742 |
ChEBI | CHEBI:32735 |
Nombre IUPAC | guanidina; clorhidrato |
SMILES | C(=N)(N)N.Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15835228
|
Thermo Scientific
J75823.22 |
100 g | Frasco de plástico | N/A | ||||||
15845228
|
Thermo Scientific
J75823.36 |
500 g | Frasco de plástico |
201.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15815368
|
Thermo Scientific
J75823.A1 |
1 kg | Frasco de plástico | N/A | ||||||
15825368
|
Thermo Scientific
J75823.A7 |
5 kg | Balde de polietileno |
897.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Utilizado para la extracción de ARN.
- Preparación de ADN genómico de alto peso molecular.
- Solubilizando cuerpos de inclusión.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Utilizado para la extracción de ARN
- Preparación de ADN genómico de alto peso molecular
- Solubilizando cuerpos de inclusión
50-01-1 | |
95.53 | |
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N | |
5742 | |
guanidina; clorhidrato |
CH6ClN3 | |
MFCD00013026 | |
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochlorideMostrar más | |
CHEBI:32735 | |
C(=N)(N)N.Cl |
Especificaciones
Guanidine Hydrochloride | |
185°C to 188°C | |
CH6ClN3 | |
MFCD00013026 | |
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride | |
C(=N)(N)N.Cl | |
95.53 | |
CHEBI:32735 | |
≥99.5% | |
Crystals |
50-01-1 | |
1.344 | |
(NH2)2C=NH·HCl | |
3591990 | |
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N | |
guanidina; clorhidrato | |
5742 | |
95.53 | |
Biología molecular |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H319-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 200-002-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MF4300000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes