Learn More
Clorhidrato de guanidina, +99,5 %, grado de biología molecular, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Utilizado para la extracción de ARN.
- Preparación de ADN genómico de alto peso molecular.
- Solubilizando cuerpos de inclusión.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Utilizado para la extracción de ARN
- Preparación de ADN genómico de alto peso molecular
- Solubilizando cuerpos de inclusión
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guanidine Hydrochloride |
| Punto de fusión | 185°C to 188°C |
| Densidad | 1.344 |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | (NH2)2C=NH·HCl |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 3591990 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.53 |
| Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
| Grado | Biología molecular |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine, hydrochloride