Learn More
Clorhidrato de guanidina, +99,5 %, grado de biología molecular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15815368 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15815368 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15835228 100 g Frasco de plástico 100 g
15845228 500 g Frasco de plástico 500 g
15825368 5 kg Balde de polietileno 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15815368 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J75823.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.06€
    255.65€ / 1 Kg
    Ahorro 53.41€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95.53 g/mol
  • Utilizado para la extracción de ARN.
  • Preparación de ADN genómico de alto peso molecular.
  • Solubilizando cuerpos de inclusión.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Utilizado para la extracción de ARN
  • Preparación de ADN genómico de alto peso molecular
  • Solubilizando cuerpos de inclusión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-01-1
Fórmula molecular CH6ClN3
Peso molecular (g/mol) 95.53
Número MDL MFCD00013026
Clave InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nombre IUPAC guanidina; clorhidrato
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine hydrochloride
Punto de fusión 185°C to 188°C
Densidad 1.344
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (NH2)2C=NH.HCl
Cantidad 1 kg
Beilstein 3591990
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.53
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado Biología molecular
Forma física Crystals