Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de grafito para análisis de gases
83.80€ - 141.71€
Especificaciones
Material | Grafito |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | For Gas analysis |
Product Type | Crisol de grafito |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15473705
|
Thermo Scientific Chemicals
039809.KN |
12.6mm | 24.2mm | N/A | ||||||
15411577
|
Thermo Scientific Chemicals
039811.KN |
12,7mm | 24,5mm |
141.71€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Grafito | |
For Gas analysis | |
Crisol de grafito |