Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de grafito para análisis de gases
Código de producto. 15411577
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
12,6 mm
12,7mm
Altura (métrico):
24,2 mm
24,5mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15411577 12,7mm 24,5mm paquete de 100
15473705 12,6 mm 24,2 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15411577 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 039811.KN
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Material Grafito
Para utilizar con (aplicación) Para análisis de gases
Diámetro exterior (métrico) 12,7mm
Altura (métrico) 24,5mm
Product Type Crisol de grafito
Diámetro de base (métrico) 6,8mm