Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de grafito para análisis de gases
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 039809.KN
 Ver más versiones de este producto
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15473705
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
9.2mm
For Gas analysis
24.2mm
4.75mm
Grafito
12.6mm
Crisol de grafito
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Crisol de grafito para análisis de gases > Height:, 24.2mm; ID: 9.2mm; OD: 12.6mm; Tip Diameter: 4.75mm; Post-round bottom; 100/Pk.