Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de celulosa de grado 601
Se utiliza en trabajos analíticos en laboratorios. El papel filtro multiuso de celulosa de grado 601 Fisherbrand™ tiene una velocidad de filtración media.
4.05€ - 235.00€
Especificaciones
Material | Celulosa |
---|---|
Particle Retention | De 5 a 13 μm |
Tamaño de poro | De 5 a 13 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Papel de filtro utilizado en trabajos analíticos en laboratorios, velocidad de filtración media |
Grado | 601 |
Código de producto | Marca | Formato | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11502013
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 270 mm (Diám.) |
20.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11765345
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 320 mm (Diám.) |
25.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11724766
|
Fisherbrand™
|
Láminas, 450 x 450mm | 450 x 450 mm |
235.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11705365
|
Fisherbrand™
|
Láminas, 570 x 460 mm | 570 x 460 mm |
63.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11745365
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 190 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11833420
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 250 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11755365
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 400 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11843420
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 330 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11795365
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 270 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11765365
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 450 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11775365
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 500 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11745355
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 100 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15525689
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 125 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11755355
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 120 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15515689
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 110 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11715345
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 130 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15535689
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 150 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11735355
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 180 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12394058
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 15 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15545689
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 185 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15555689
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 240 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11735345
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 210 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11725345
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 190 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11795345
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 250 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11725365
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 100 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11785365
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 110 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11795355
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 330 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11785355
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 300 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11775335
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 40 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15565679
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 42.5 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11725355
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 45 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11795335
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 47 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11715355
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 75 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15575679
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 55 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15585679
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 70 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11705355
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 500 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11775355
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 80 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15505689
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 90 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12370140
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 130 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11735365
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 150 mm dia. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Aplicaciones:- Uso en hospitales, laboratorios de investigación, escuelas y en los sectores de productos químicos, farmacéuticos, cosméticos y alimentarios
Especificaciones
Celulosa | |
De 5 a 13 μm | |
601 | |
0,16 mm |
De 5 a 13 μm | |
Papel de filtro utilizado en trabajos analíticos en laboratorios, velocidad de filtración media | |
100/paquete |