Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de celulosa de grado 601
Se utiliza en trabajos analíticos en laboratorios. El papel filtro multiuso de celulosa de grado 601 Fisherbrand™ tiene una velocidad de filtración media.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Grado 122: Filtración muy rápida para todo tipo de tareas generales de laboratorio. Grado 600: Papel filtrante económico para todo tipo de tareas y protección de la mesa de trabajoEspecificaciones
47 mm dia. | |
Celulosa | |
De 5 a 13μm | |
601 | |
0.16 mm | |
47mm |
Disco simple | |
De 5 a 13μm | |
Papel de filtro utilizado en trabajos analíticos en laboratorios, velocidad de filtración media | |
100/paquete | |
47mm |